L(-)-Malic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
A13702.22
A13702.30
A13702.36
A13702.22EA
1425
SEK
A13702.22
A13702.30
A13702.36
L(-)-Malic acid ≥97%
L(-)-Malic acid
Formel:
C₄H₆O₅ Kokpunkt: 322 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 100…106 °C Densitet: 1,60 Flampunkt: 220 °C (428 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 14,5707 |