L (+)-Glutaminsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
(S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16004.0100
8.16004.1000
8.16004.0100EA
497
SEK
8.16004.0100
8.16004.1000
L (+)-Glutaminsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
L (+)-Glutaminsyra
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 147,13 g/mol Kokpunkt: 325 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 160 °C Densitet: 1,538 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002634 CAS nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |
Specifikation testresultat
Solubility | 11.1 g/l (25 °C) |
Melting Point | 160 °C |
Molar Mass | 147.13 g/mol |
Bulk Density | 460 kg/m3 |
Density | 1.54 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 3.5 (8.6 g/l, H2O, 25 °C) |