L (+)-Glutaminsyra, Millipore®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00291.0250 1.00291.1000 1.00291.9010
1.00291.0250EA 890 SEK
1.00291.0250 1.00291.1000 1.00291.9010
L (+)-Glutaminsyra, Millipore®
L (+)-Glutaminsyra
Löslig i vatten och mineralsyror; olöslig i organiska lösningsmedel. I vattenlösningar bildas pyrrolidonkarboxylsyra långsamt vid rumstemperatur, snabbare vid 100 °C.
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Kokpunkt: 325 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 160 °C
Densitet: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002634
CAS nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM