L (+)-Asparaginsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 478 SEK
8.16003.0100 8.16003.0500
L (+)-Asparaginsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
L (+)-Asparaginsyra
Formel: C₄H₇NO₄
Kokpunkt: 311 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 251 °C
Densitet: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002616
CAS nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)