L (+)-Asparaginsyra, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 3025 SEK
1.00126.1000 1.00126.9010
L (+)-Asparaginsyra, Millipore®
L(+)-Aspartic acid
Löslig i vatten och mineralsyror; olöslig i organiska lösningsmedel.
Formel: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Kokpunkt: 311 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 251 °C
Densitet: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002616
CAS nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845