Kalium D-glukonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20601.0100 8.20601.0500
8.20601.0100EA 427 SEK
8.20601.0100 8.20601.0500
Kalium D-glukonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Kalium D-glukonat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Smältpunkt: 174…176 °C
Densitet: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
CAS nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 174 - 176 °C
Molar Mass 234.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 7.0 - 8.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C