L(+)-Lithium lactate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 2360 SEK
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)-Lithium lactate för syntes, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithium lactate
Formel: C₃H₅LiO₃
MW: 96,01 g/mol
Kokpunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00065512
CAS nummer: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol