L (+)-Cystein ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
AB115193.0050
A10435.0BEA
13050
SEK
A10435.0B
A10435.18
A10435.30
ABCRAB115193.0050
L (+)-Cystein ≥98%
L -Cystein
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Kokpunkt: 254 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼ 220 °C (dec.) Densitet: 1,523 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |