L (+)-Arginin för biokemi, Millipore®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 605 SEK
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L (+)-Arginin för biokemi, Millipore®
L (+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Kokpunkt: 368 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 238 °C
Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002635
CAS nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785