L (+)-glutamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16016.0025 8.16016.0100
8.16016.0025EA 496 SEK
8.16016.0025 8.16016.0100
L (+)-glutamin för syntes, Sigma-Aldrich®
L (+)-glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Kokpunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 185…186 °C
Densitet: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008044
CAS nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM