Kalciumsulfat hemihydrat
Leverantör: GFS CHEMICALS
Synonyms: Plaster of Paris
3656.0500 3656.2500
GFSC3656.0500EA 0 SEK
GFSC3656.0500 GFSC3656.2500
Kalciumsulfat hemihydrat
Kalciumsulfat hemihydrat
Formel: CaSO₄·0.5H₂O
Smältpunkt: > 1400 °C
Densitet: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010912
CAS nummer: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3