Magnesiumnitrat hexahydrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05855.0050
1.05855.0500
1.05855.0050EA
1460
SEK
1.05855.0050
1.05855.0500
Magnesiumnitrat hexahydrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Magnesiumnitrat hexahydrat
Formel:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256,41 g/mol Kokpunkt: 330 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 89 °C Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 93,3 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS nummer: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05697 |
Specifikation testresultat
Solubility | 420 g/l (20 °C) |
Melting Point | 89 °C (for the hexahydrate) |
Molar Mass | 256.41 g/mol |
Density | 1.46 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |