Magnesiumnitrat hexahydrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05855.0050 1.05855.0500
1.05855.0050EA 1540 SEK
1.05855.0050 1.05855.0500
Magnesiumnitrat hexahydrat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Magnesiumnitrat hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Kokpunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 89 °C
Densitet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149779
CAS nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)