Filtreringskolonner med frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Leverantör: Avantor
7121-03EA 2050 SEK
7121-03 7121-01 7121-06
Filtreringskolonner med frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Kromatografikolonn
Dessa tomma filtrerings-SPE-kolonner förpackas med dual 20 µm frits. De är framtagna för användning med spe-12G och spe-24G glaskolonnprocessorer.