Titriplex® IV (trans-1 ,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraacetic syra monohydrat) analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Titriplex® IV
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08424.0025 1.08424.0100
1.08424.0025EA 2820 SEK
1.08424.0025 1.08424.0100
Titriplex® IV (trans-1 ,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraacetic syra monohydrat) analytiskt reagens, Supelco®
trans-1 ,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraacetic syra monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Smältpunkt: 213…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066429
CAS nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3