Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varning
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 6800 SEK
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
EDTA dinatriumsalt dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Smältpunkt: 255 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00150037
CAS nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM