Oxalsyra dihydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18242.0100
8.18242.1000
8.18242.9025
8.18242.0100EA
355
SEK
8.18242.0100
8.18242.1000
8.18242.9025
Oxalsyra dihydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Oxalsyra dihydrat
Formel:
HO₂CCO₂H·2H₂O Kokpunkt: 149…160 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 101 °C Densitet: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149102 CAS nummer: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 102 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 °C |
Molar Mass | 126.07 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Boiling Point | 149 - 160 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 21 hPa (50 °C) |
Flash Point | 157 °C (decomposition) |
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |