Oxalsyra dihydrat 99+%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
129600010 129600050 129601000
ACRO129600010EA 1275 SEK
ACRO129600010 ACRO129600050 ACRO129601000
Oxalsyra dihydrat 99+%, extra pure
Oxalsyra dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Kokpunkt: 149 - 160 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 98…102 °C
Densitet: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149102
CAS nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM