Mangan(II)acetat tetrahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 609 SEK
8.43487.0025 8.43487.0250
Mangan(II)acetat tetrahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Smältpunkt: 300 °C
Densitet: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062552
CAS nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O