Mangan(II)acetat tetrahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43487.0025
8.43487.0250
8.43487.0025EA
609
SEK
8.43487.0025
8.43487.0250
Mangan(II)acetat tetrahydrat för syntes, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Smältpunkt: 300 °C Densitet: 1,58 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00062552 CAS nummer: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |
Specifikation testresultat
Solubility | 330 g/l (20 °C) |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.59 g/cm3 |
pH | 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C4H6MnO4*4H2O |
Chemical Formula | (CH3COO)2Mn*4H2O |