Koppar(II)acetat monohydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 2200 SEK
1.02711.0250 1.02711.9025
Koppar(II)acetat monohydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Koppar(II)acetat monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Smältpunkt: 115 °C
Densitet: 1,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149570
CAS nummer: 6046-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3