Natriumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
27650.292EA 550 SEK
27650.292 27650.361
Natriumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Kokpunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 324 °C
Densitet: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >250 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm