, LiChrosolv® LC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 SEK
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® LC, Supelco®
Acetonitril s 0,1% (v/v) Trifluorättiksyra
Densitet: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Flampunkt: 2 °C
Storage Temperature: Omgivande
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)