Semikarbazidhydroklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydrazinecarboxamide hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18369.0100 8.18369.0500
8.18369.0100EA 354 SEK
8.18369.0100 8.18369.0500
Semikarbazidhydroklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Semikarbazidhydroklorid
Formel: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Smältpunkt: 174…178 °C
MDL Number: MFCD00013009
CAS nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 175 - 177 °C (decomposition)
Molar Mass 111.53 g/mol
Bulk Density 740 kg/m3
pH 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)