Fenylhydrazinhydroklorid Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07253.0100 1.07253.0250
1.07253.0100EA 1800 SEK
1.07253.0100 1.07253.0250
Fenylhydrazinhydroklorid Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
Fenylhydrazinhydroklorid
Formel: C₆H₉ClN₂
Smältpunkt: 243…246 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012924
CAS nummer: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM