Fenylhydrazinhydroklorid 99+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
151551000
151555000
ACRO151551000EA
1275
SEK
ACRO151551000
ACRO151555000
Fenylhydrazinhydroklorid 99+%
Fenylhydrazinhydroklorid
Formel:
C₆H₉ClN₂ Smältpunkt: 250…254 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012924 CAS nummer: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07447 |