Hydrazindiväteklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43816.0100 8.43816.1000
8.43816.0100EA 563 SEK
8.43816.0100 8.43816.1000
Hydrazindiväteklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Hydrazindiväteklorid
Formel: H₆Cl₂N₂
MW: 104.97 g/mol
Smältpunkt: 189
Densitet: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064543
CAS nummer: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04789
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 198 °C (decomposition)
Molar Mass 104.97 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)