Guanidinhydroklorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
284674MEA 1875 SEK
284674M 284677G
Guanidinhydroklorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidinhydroklorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Smältpunkt: 185 °C
Densitet: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013026
CAS nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C