Dimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Dimethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03052.0005
8.03052.0250
8.03052.1000
8.03052.9025
8.03052.0005EA
472
SEK
8.03052.0005
8.03052.0250
8.03052.1000
8.03052.9025
Dimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimetylammoniumklorid
Formel:
C₂H₈ClN Smältpunkt: 170…173 °C |
MDL Number:
MFCD00012477 CAS nummer: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 13,03255 |
Specifikation testresultat
Solubility | 3000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 160 °C |
Molar Mass | 81.54 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
pH | 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |