Diethylamine hydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
8.20393.0005EA 422 SEK
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
Diethylamine hydrochloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Kokpunkt: 320
Smältpunkt: 220…225 °C
Densitet: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03138
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)