Diethylamine hydrobromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 1420 SEK
8.14863.0250 8.14863.0050
Diethylamine hydrobromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrobromide
Formel: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
MDL Number: MFCD00012498
CAS nummer: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol