Svavelsyra 0.05 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09984.0001 1.09984.0050
1.09984.0001EA 336 SEK
1.09984.0001 1.09984.0050
Svavelsyra 0.05 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material