L (+)-Histidine-monohydroklorid-monohydrat
Leverantör: Molekula
41915465-1KG
41915465-100G
MOLE41915465-1KGEA
0
SEK
MOLE41915465-1KG
MOLE41915465-100G
L (+)-Histidine-monohydroklorid-monohydrat
L (+)-Histidine-monohydroklorid-monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Smältpunkt: 259 °C Densitet: 1,485 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |