Järn(III)klorid 41% i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA 1350 SEK
24212.298 24212.367 24212.447
Järn(III)klorid 41% i vattenlösning, TECHNICAL
Järn(III)klorid
Formel: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Kokpunkt: 315
Smältpunkt: 260
MDL Number: MFCD00011005
CAS nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 38 - 42 %