Hydrazinhydrat ≥80% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hydraziniumnitroformat hydroxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04604.9055 8.04604.0250 8.04604.1000
8.04604.9055EA 0 SEK
8.04604.9055 MERC8.04604.0250 MERC8.04604.1000
Hydrazinhydrat ≥80% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Hydrazinhydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149931
CAS nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II