Hydrazinhydrat 55% i vattenlösning (∼35% w/w N₂H₄)
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Hydraziniumnitroformat hydroxid
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 910 SEK
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hydrazinhydrat 55% i vattenlösning (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazinhydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Smältpunkt: –65 °C
Densitet: 1,023 g/cm³
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00149931
CAS nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)