Ammonium sulphide 20% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
21352.292EA 2925 SEK
21352.292 21352.441
Ammonium sulphide 20% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
MW: 68.14 g/mol
Smältpunkt: -18
Densitet: 0.99
MDL Number: MFCD00010892
CAS nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Merck Index: 13,00560
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %