Ammoniaklösning 28%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Ammoniakalisk vattenlösning
21182.294EA 630 SEK
21182.294 21182.363
Ammoniaklösning 28%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Kokpunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60…–57,5 °C
Densitet: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm