Ammoniaklösning 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ammoniakalisk vattenlösning
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025
1.05423.9180EA 0 SEK
1.05423.9180 1.05423.9025
Ammoniaklösning 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Kokpunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60…–57,5 °C
Densitet: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material