Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Ammoniakalisk vattenlösning
21191.364EA
660
SEK
21191.364
21191.450
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösning
Formel:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Kokpunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –60…–57,5 °C Densitet: 0,907 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 24 - 26 % |