Ammoniaklösning 25%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ammoniakalisk vattenlösning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 2660 SEK
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Ammoniaklösning 25%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Kokpunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60…–57.5 °C
Densitet: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material