Ammoniaklösning 10% (v/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
35575.AP 35575.K2 35575.K7
35575.APEA 930 SEK
35575.AP 35575.K2 35575.K7
Ammoniaklösning 10% (v/v) i vattenlösning
Ammoniaklösning
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.98 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Formel: NH₃
Densitet: 0,98
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III