Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 695 SEK
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vatten
Tetrametylammonium natriumhydroxid
Formel: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1.014 g/cm³
Flampunkt: >95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008280
CAS nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %