Tetrametylammonium natriumhydroxid 10% i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
420511000 420515000 420510010
ACRO420511000EA 560 SEK
ACRO420511000 ACRO420515000 ACRO420510010
Tetrametylammonium natriumhydroxid 10% i vatten
Tetrametylammonium natriumhydroxid
Formel: C₄H₁₃NO
Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa)
Densitet: 1 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008280
CAS nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %