Tetraethylammonium hydroxide 20% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
8.22149.0250EA 854 SEK
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
Tetraethylammonium hydroxide 20% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Formel: C₈H₂₁NO
MDL Number: MFCD00009024
CAS nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)