Bariumklorid 10% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
35584.AP
35584.K2
35584.APEA
1275
SEK
35584.AP
35584.K2
Bariumklorid 10% (w/v) i vattenlösning
Bariumklorid
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003445
Formel:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 963 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS nummer: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00998 |