Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vattenlösning för Kjeldahl-bestämningar
Leverantör: REAGECON
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 1750 SEK
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) i vattenlösning för Kjeldahl-bestämningar
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627