Natriumhydroxid 30% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
87864.AE 87864.AP
87864.AEEA 725 SEK
87864.AE 87864.AP
Natriumhydroxid 30% (w/w) i vattenlösning
Natriumhydroxid
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627