Natriumhydroxid 10% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05588.1000 1.05588.9010
1.05588.1000EA 458.84 SEK
1.05588.1000 1.05588.9010
Natriumhydroxid 10% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material