Kaliumhydroxid 47% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05545.1000
1.05545.9025
1.05545.1000EA
1850
SEK
1.05545.1000
1.05545.9025
Kaliumhydroxid 47% i vattenlösning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.475 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |