Svavelsyra 10%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varning
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 660 SEK
4.80704.1000 4.80704.9950
Svavelsyra 10%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09064